2,4-Xylidin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,4-Dimethylaniline, 4-Amino-m-xylene, m-Xylidine, 2,4-Xylidine
148570010
148571000
ACRO148570010EA
129
EUR
ACRO148570010
ACRO148571000
2,4-Xylidin 99%
2,4-Xylidin
Formel:
C₈H₁₁N Siedepunkt: 218 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 16 °C Dichte: 0.98 g/cm³ Flammpunkt: 90 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007738 CAS-Nummer: 95-68-1 EINECS: 202-440-0 UN-Nummer: 1711 ADR: 6.1,II Merck Index: 12,10217 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear yellow to red-brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5580 to 1.5600 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Titration with HClO4 | 98.5 to 101.5 % |