2-Iod-p-xylol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Iodo-1,4-dimethylbenzene, 1,4-Dimethyl-2-iodobenzene
L01055.09
L01055.18
L01055.09EA
115
EUR
L01055.09
L01055.18
2-Iod-p-xylol ≥98%
2-Iod-p-xylol
Purity: 98+%
CAS No.: 1122-42-5
Molecular Formula: C8H9I
Formula Weight: 232.07
Flash Point:
Formel:
C₈H₉I Siedepunkt: 229…230 °C Dichte: 1.617 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013708 CAS-Nummer: 1122-42-5 EINECS: 214-347-2 |