α'-Chlor-α,α,α-trifluor-m-xylol
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 3-(Trifluoromethyl)benzyl chloride, 3-(Chloromethyl)benzotrifluoride, 1-(Chloromethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
CD03079.1 CD03079.10 CD03079.50
MAYBCD03079.1EA 0 EUR
MAYBCD03079.1 MAYBCD03079.10 MAYBCD03079.50
α'-Chlor-α,α,α-trifluor-m-xylol
α'-Chlor-α,α,α-trifluor-m-xylol
Formel: C₈H₆ClF₃
Siedepunkt: 95 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.3079 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000908
CAS-Nummer: 705-29-3
EINECS: 211-884-4
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,III