α'-Chlor-α,α,α-trifluor-m-xylol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-(Trifluoromethyl)benzyl chloride, 3-(Chloromethyl)benzotrifluoride, 1-(Chloromethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
A16253.06 A16253.14 A16253.22
A16253.06EA 35.7 EUR
A16253.06 A16253.14 A16253.22
α'-Chlor-α,α,α-trifluor-m-xylol ≥98%
α'-Chlor-α,α,α-trifluor-m-xylol
Purity: 98% CAS No.: 705-29-3 Molecular Formula: C8H6ClF3 Formula Weight: 194.59 Flash Point: 74°(165°F) Refractive Index: 1.4645 Odour: Pungent Boiling Point: 68-70°/12mm Beilstein Reference: 743242 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000908
Formel: C₈H₆ClF₃
Siedepunkt: 68…70 °C (12 mmHg)
Dichte: 1.254
Flammpunkt: 74 °C (165 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000908
CAS-Nummer: 705-29-3
EINECS: 211-884-4
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,III