Wischtücher für allgemeine Anwendungen, Tork
Lieferant: Essity
130082 130083 130043
115-1608EA 134 EUR
115-1608 115-0634 115-1605
Wischtücher für allgemeine Anwendungen, Tork
Wischtücher Wisch- und Handtücher, Einweg Wischtücher für allgemeine Anwendungen
Tork Plus: Allzweckwischtuch zur Reinigung von Oberflächen, Objekten und Händen
Tork Industrial Heavy-Duty: Starke und dicke Wischtücher, ideal für technische und mechanische Umgebungen.
  • Zugelassen für Lebensmittelkontakt
  • Hohe Beanspruchung in der Industrie: Schnelle Absorption von Öl und Schmiermittel erhöht die Produktivität
Farbe: Weiß oder blau.