α-Chlor-m-xylol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-(Chloromethyl)-3-methylbenzene, 3-Methylbenzyl chloride
110160250
110161000
ACRO110160250EA
40
EUR
ACRO110160250
ACRO110161000
α-Chlor-m-xylol 98%
α-Chlor-m-xylol
Formel:
C₈H₉Cl Siedepunkt: 196 °C (1013 hPa) Dichte: 1.064 g/cm³ Flammpunkt: 75 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00000909 CAS-Nummer: 620-19-9 EINECS: 210-628-9 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,II Merck Index: 12,10224 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5335 to 1.5365 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |