α-Chlor-o-xylol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Methylbenzyl chloride
110150250 110151000 110155000
ACRO110150250EA 22.5 EUR
ACRO110150250 ACRO110151000 ACRO110155000
α-Chlor-o-xylol 99%
α-Chlor-o-xylol
Formel: C₈H₉Cl
Siedepunkt: 197…199 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 1.08 g/cm³
Flammpunkt: 73 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000899
CAS-Nummer: 552-45-4
EINECS: 209-013-8
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 12,10224
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5405 to 1.5425 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %