3,5-Dimethylbenzoesäure 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
116000250
116001000
116000050
ACRO116000250EA
59.4
EUR
ACRO116000250
ACRO116001000
ACRO116000050
3,5-Dimethylbenzoesäure 99%
3,5-Dimethylbenzoesäure
Formel:
C₉H₁₀O₂ Siedepunkt: 278 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 169…172 °C Dichte: 1,211 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002525 CAS-Nummer: 499-06-9 EINECS: 207-876-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 169 to 172 °C |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |
Substance darkened by H2SO4 | Passes test |
Chloride (Cl) | ≤0.002 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.005 % |
Calcium (Ca) | ≤0.001 % |
Iron (Fe) | ≤2 ppm |
Heavy metals (ICP-OES) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % |
Nitrogen compounds (as N) | ≤0.001 % |