Benzo[b]thiophen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
T27405-100G
T27405-25G
SIALT27405-100GEA
214
EUR
SIALT27405-100G
SIALT27405-25G
Benzo[b]thiophen, Sigma-Aldrich®
Benzo[b]thiophen
Formel:
C₈H₆S |
MDL Number:
MFCD00005864 CAS-Nummer: 95-15-8 EINECS: 202-395-7 |