Tetrahexylammoniumhydrogensulfat, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
87299-25G-F 87299-5G-F
87299-25G-FEA 1430 EUR
87299-25G-F 87299-5G-F
Tetrahexylammoniumhydrogensulfat, Supelco®
Tetrahexylammonium hydrogen sulphate
Formel: C₂₄H₅₃NO₄S
Molekulargewicht: 451.76 g/mol
MDL Number: MFCD00037675
CAS-Nummer: 32503-34-7
EINECS: 251-069-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e34d4223ffefe1be4ddaf8d87e9efe8b42f85777&vid=60e233cf860a77808d1b0dc36b768c1e5c2f5f87&prid=web&clid=SAPDAM