Ammoniumsulfat 2 mol/l in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
76399-100ML-F 76399-10ML-F
SIAL76399-100ML-FEA 213 EUR
SIAL76399-100ML-F SIAL76399-10ML-F
Ammoniumsulfat 2 mol/l in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Ammoniumsulfat
Formel: (NH₄)₂SO₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003391
CAS-Nummer: 7783-20-2
EINECS: 231-984-1