(R)-(+)-α-Methylbenzylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
(R)-(+)-α-Phenylethylamine, (R)-(+)-1-Phenylethylamine, D(+)-α-Methylbenzylamine
726621-100G
726621-500G
SIAL726621-100GEA
140
EUR
SIAL726621-100G
SIAL726621-500G
(R)-(+)-α-Methylbenzylamin, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-α-Methylbenzylamin
Formel:
C₈H₁₁N Siedepunkt: 180 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 32.5 °C Dichte: 0.95 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064405 CAS-Nummer: 3886-69-9 EINECS: 223-423-4 Merck Index: 12,06106 |