1,4-Cyclohexandicarbonsäure (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

538035-100G 538035-1KG
SIAL538035-100GEA 55.4 EUR
SIAL538035-100G SIAL538035-1KG
1,4-Cyclohexandicarbonsäure (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
1,4-Cyclohexandicarbonsäure (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₈H₁₂O₄
MDL Number: MFCD00001465
CAS-Nummer: 1076-97-7
EINECS: 214-068-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR