4-Fluor-7-nitrobenzofurazan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Fluoro-7-nitro-[2,1,3]-benzoxadiazole, NBD-F
M-Clarity™ quality level = MQ200
47140-10MG
47140-50MG
SIAL47140-10MGEA
243
EUR
SIAL47140-10MG
SIAL47140-50MG
4-Fluor-7-nitrobenzofurazan, Sigma-Aldrich®
4-Fluor-7-nitrobenzofurazan
Formel:
C₆H₂FN₃O₃ |
MDL Number:
MFCD00010196 CAS-Nummer: 29270-56-2 |