Tetramethylammoniumhydrogensulfat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
358967-10G
358967-50G
SIAL358967-10GEA
71.2
EUR
SIAL358967-10G
SIAL358967-50G
Tetramethylammoniumhydrogensulfat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Tetramethylammoniumhydrogensulfat Hydrat
Formel:
C₄H₁₃NO₄S·H₂O Molekulargewicht: 189.23 g/mol |
CAS-Nummer:
207738-07-6 EINECS: 279-490-5 |