Salzsäure 0.05 M (0.05 N) volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
35320-1L
35320-6X1L
35320-1LEA
30.65
EUR
35320-1L
35320-6X1L
Salzsäure 0.05 M (0.05 N) volumetrische Lösung, Fluka™
Salzsäure
Formel:
HCl Molekulargewicht: 36.46 g/mol Siedepunkt: 100 °C Schmelzpunkt: 0 °C Dichte: 1.0 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011324 CAS-Nummer: 7647-01-0 EINECS: 231-791-2 UN-Nummer: 1789 ADR: 8 III |
Spezifikation Testergebnisse
Vapor Pressure | 190 mmHg ( 25 °C) |
Factor | 0.998 - 1.002 |
BAM/EMPA reference material | effective |
BAM/EMPA Certificate Number | effective |
Traceable to NIST SRM | effective |