N-Methylmorpholin-N-oxid 50% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Methylmorpholine N-Oxide, 4-Methylmorpholine 4-oxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
258822-100G 258822-1KG
SIAL258822-100GEA 86.6 EUR
SIAL258822-100G SIAL258822-1KG
N-Methylmorpholin-N-oxid 50% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
N-Methylmorpholin-N-oxid
Formel: C₅H₁₁NO₂
MDL Number: MFCD00005947
CAS-Nummer: 7529-22-8
EINECS: 231-391-8