(1S,2S)-1,2-Diphenyl-1,2-ethandiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (1S,2S)-1,2-Diphenylethane-1,2-diol
256269-25G 256269-5G
SIAL256269-25GEA 273 EUR
SIAL256269-25G SIAL256269-5G
(1S,2S)-1,2-Diphenyl-1,2-ethandiol, Sigma-Aldrich®
(S,S)-(-)-Hydrobenzoin
Formel: C₁₄H₁₄O₂
Molekulargewicht: 214.26 g/mol
MDL Number: MFCD00064255
CAS-Nummer: 2325-10-2