4-Chlor-7-nitrobenzofurazan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: NBD chloride, 4-Chloro-7-Nitrobenz-2-Oxa-1,3-Diazole, NBD-Cl
M-Clarity™ quality level = MQ100
25455-25G 25455-5G
SIAL25455-25GEA 345 EUR
SIAL25455-25G SIAL25455-5G
4-Chlor-7-nitrobenzofurazan, Sigma-Aldrich®
4-Chlor-7-nitrobenzofurazan
Formel: C₆H₂ClN₃O₃
MDL Number: MFCD00005808
CAS-Nummer: 10199-89-0
EINECS: 233-496-4