Benzyltrimethylammoniumhydroxid 40% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Triton B, Benzyltrimethylammonium Hydroxide, N,N,N-Trimethyl-1-phenylmethanaminium Hydroxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
246034-100G 246034-500G
SIAL246034-100GEA 124 EUR
SIAL246034-100G SIAL246034-500G
Benzyltrimethylammoniumhydroxid 40% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Benzyltrimethylammoniumhydroxid
Formel: C₁₀H₁₇NO
MDL Number: MFCD00008281
CAS-Nummer: 100-85-6
EINECS: 202-895-5
UN-Nummer: 3267
ADR: 8,II