Hydrogenperoxid-Harnstoff, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
04078-100G 04078-500G
SIAL04078-100GEA 58.2 EUR
SIAL04078-100G SIAL04078-500G
Hydrogenperoxid-Harnstoff, Sigma-Aldrich®
Hydrogenperoxid-Harnstoff
Formel: CH₆N₂O₃
MDL Number: MFCD00013119
CAS-Nummer: 124-43-6
EINECS: 204-701-4
UN-Nummer: 1511
ADR: 5.1,III