Benzyltrimethylammoniumhydroxid 40% in Methanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Triton B, Benzyltrimethylammonium Hydroxide, N,N,N-Trimethyl-1-phenylmethanaminium Hydroxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.01816.0100 8.01816.0250 8.01816.9010 8.01816.9170
8.01816.0100EA 39.6 EUR
8.01816.0100 8.01816.0250 8.01816.9010 8.01816.9170
Benzyltrimethylammoniumhydroxid 40% in Methanol, Sigma-Aldrich®
Benzyltrimethylammoniumhydroxid
Formel: C₁₀H₁₇NO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008281
CAS-Nummer: 100-85-6
EINECS: 202-895-5
UN-Nummer: 3286
ADR: 3 (6.1, 8),II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -98 °C
Boiling Point 65 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 127 hPa (20 °C)
Flash Point 15 °C
Explosion Limit 5.1 - 44 %(V)
Density 0.93 g/cm3 (20 °C)
pH 12 (H2O, 20 °C) (undiluted)
Ignition Point 455 °C
Synonyms Trimethylbenzylammonium hydroxide, Triton B