Farnesol (Isomerengemisch), klare, farblose Flüssigkeit
Lieferant: MP Biomedicals
Achtung
0210168080 0210168005 0210168025
ICNA0210168080EA 198 EUR
ICNA0210168080 ICNA0210168005 ICNA0210168025
Farnesol (Isomerengemisch), klare, farblose Flüssigkeit
Farnesol (Isomerengemisch)
Formel: C₁₅H₂₆O
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00002918
CAS-Nummer: 4602-84-0
EINECS: 225-004-1
UN-Nummer: 3082
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard