2'-Aminoacetophenonoxim
Lieferant: Thermo Scientific
SEW04822.250 SEW04822.1
MAYBSEW04822.250EA 0 EUR
MAYBSEW04822.250 MAYBSEW04822.1
2'-Aminoacetophenonoxim
2'-Aminoacetophenonoxim
Formel: C₈H₁₀N₂O
CAS-Nummer: 4964-49-2