tert-Butylchlordimethylsilan
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: tert-Butyldimethylsilyl Chloride, Chloro-tert-butyldimethylsilane, t-Butyldimethylchlorosilane, tert-Butyldimethylchlorosilane, tert-Butyldimethylsilyl chloride, TBDMS chloride
SB01935.1 SB01935.10 SB01935.50
MAYBSB01935.1EA 0 EUR
MAYBSB01935.1 MAYBSB01935.10 MAYBSB01935.50
tert-Butylchlordimethylsilan
tert-Butylchlordimethylsilan
Formel: C₆H₁₅ClSi
Molekulargewicht: 150.72 g/mol
Siedepunkt: 125
Schmelzpunkt: 87…90 °C
Dichte: 0.81 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 22
MDL Number: MFCD00000501
CAS-Nummer: 18162-48-6
EINECS: 242-042-4