4'-Pentylacetophenonoxim
Lieferant: Thermo Scientific
BTB12800.1
BTB12800.10
MAYBBTB12800.1EA
0
EUR
MAYBBTB12800.1
MAYBBTB12800.10
4'-Pentylacetophenonoxim
4'-Pentylacetophenonoxim
Formel:
C₁₃H₁₉NO Molekulargewicht: 205.3 g/mol |
CAS-Nummer:
64128-28-5 |