Ethanolamin Hydrochlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L14322.22
L14322.36
L14322.22EA
34.2
EUR
L14322.22
L14322.36
Ethanolamin Hydrochlorid ≥98%
Ethanolamin Hydrochlorid
Purity: 98+%
CAS No.: 2002-24-6
Molecular Formula: HOCH2CH2NH2.HCl
Formula Weight: 97.55
Melting Point: 83-86°
Beilstein Reference: 3542892
Merck Reference: 14,3727
MDL No.: MFCD00012892
Formel:
C₂H₈ClNO Schmelzpunkt: 83…86 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012892 CAS-Nummer: 2002-24-6 EINECS: 217-900-6 Merck Index: 14,3727 |