(1S,2S)-1,2-Diphenyl-1,2-ethandiol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: (1S,2S)-1,2-Diphenylethane-1,2-diol
L14082.06 L14082.14
L14082.06EA 116 EUR
L14082.06 L14082.14
(1S,2S)-1,2-Diphenyl-1,2-ethandiol ≥98%
(S,S)-(-)-Hydrobenzoin
Formel: C₁₄H₁₄O₂
Molekulargewicht: 214.26 g/mol
Schmelzpunkt: 148…150 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064255
CAS-Nummer: 2325-10-2