Allyltriethoxysilan ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L04297.06
L04297.14
L04297.06EA
46.5
EUR
L04297.06
L04297.14
Allyltriethoxysilan ≥97%
Allyltriethoxysilan
Purity: 97%
CAS No.: 2550-04-1
Molecular Formula: C9H20O3Si
Formula Weight: 204.34
Flash Point: 21°(69°F)
Refractive Index: 1.4070
Boiling Point: 176-177°
Beilstein Reference: 1772306
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00009064
Formel:
C₉H₂₀O₃Si Siedepunkt: 176…177 °C Dichte: 0.953 Flammpunkt: 21 °C (69 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009064 CAS-Nummer: 2550-04-1 EINECS: 219-843-2 ADR: 3,II |