Perfluordecahydronaphthalin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Perfluoro(decahydronaphthalene), Perfluorodecalin, Perfluorodecahydronaphthalene
A18288.14 A18288.22 A18288.36
A18288.14EA 54.7 EUR
A18288.14 A18288.22 A18288.36
Perfluordecahydronaphthalin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 95%
Perfluordecahydronaphthalin (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Purity: 95% CAS No.: 306-94-5 Molecular Formula: C10F18 Formula Weight: 462.10 Refractive Index: 1.3145 Melting Point: -10 to -7° Boiling Point: 141-142° Beilstein Reference: 2067113 Merck Reference: 14,4183 MDL No.: MFCD00010626
Formel: C₁₀F₁₈
Molekulargewicht: 462.08
Siedepunkt: 141…142 °C
Schmelzpunkt: –10…–7 °C
Dichte: 1.940
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010626
CAS-Nummer: 306-94-5
EINECS: 206-192-4