4-Butoxyanilin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A17528.06 A17528.14
A17528.06EA 61.2 EUR
A17528.06 A17528.14
4-Butoxyanilin ≥97%
4-Butoxyanilin
Purity: 97% CAS No.: 4344-55-2 Molecular Formula: C10H15NO Formula Weight: 165.24 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5380 Boiling Point: 84-86°/0.05mm Beilstein Reference: 2084421 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00007866
Formel: C₁₀H₁₅NO
Siedepunkt: 84…86 °C (0,05 mmHg)
Dichte: 0,992
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007866
CAS-Nummer: 4344-55-2
EINECS: 224-402-2
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,III