Metanilgelb
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-(4-Anilinophenylazo)benzenesulphonic acid sodium salt, Acid Yellow 36
A17527.18
A17527.30
A17527.PG
A17527.18EA
29.3
EUR
A17527.18
A17527.30
A17527.PG
Metanilgelb
Metanilgelb
CAS No.: 587-98-4
Molecular Formula: C18H14N3NaO3S
Formula Weight: 375.38
Odour: Odourless
pH: ~10
Beilstein Reference: 3831568
Merck Reference: 14,5928
MDL No.: MFCD00007486
Formel:
C₁₈H₁₄N₃NaO₃S Molekulargewicht: 375.38 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007486 CAS-Nummer: 587-98-4 EINECS: 209-608-2 |