Benzyltrimethylammoniumhydroxid 40% (w/w) in Methanol
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Triton B, Benzyltrimethylammonium Hydroxide, N,N,N-Trimethyl-1-phenylmethanaminium Hydroxide
A14927.0F
A14927.AE
A14927.AP
A14927.0FEA
252
EUR
A14927.0F
A14927.AE
A14927.AP
Benzyltrimethylammoniumhydroxid 40% (w/w) in Methanol
Benzyltrimethylammoniumhydroxid
CAS No.: 100-85-6
Molecular Formula: C10H17NO
Formula Weight: 167.25
Flash Point: 15°(59°F)
Refractive Index: 1.4270
Odour: Ammonia-like
Boiling Point: 65°
Beilstein Reference: 3917256
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00008281
Formel:
C₁₀H₁₇NO Siedepunkt: 65 °C Dichte: 0.920 Flammpunkt: 15 °C (59 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008281 CAS-Nummer: 100-85-6 EINECS: 202-895-5 UN-Nummer: 2924 ADR: 3,II |