4-Chlor-7-nitrobenzofurazan ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
NBD chloride, 4-Chloro-7-Nitrobenz-2-Oxa-1,3-Diazole, NBD-Cl
A14165.06
A14165.14
A14165.06EA
72.3
EUR
A14165.06
A14165.14
4-Chlor-7-nitrobenzofurazan ≥99%
4-Chlor-7-nitrobenzofurazan
Purity: 99%
CAS No.: 10199-89-0
Molecular Formula: C6H2ClN3O3
Formula Weight: 199.56
Melting Point: 96-100°
Beilstein Reference: 614212
Formel:
C₆H₂ClN₃O₃ Schmelzpunkt: 96…100 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005808 CAS-Nummer: 10199-89-0 EINECS: 233-496-4 |