Tetrabutylammoniumsulfat 50% (w/w) in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
41723.AE
41723.K4
41723.AP
41723.AEEA
66.2
EUR
41723.AE
41723.K4
41723.AP
Tetrabutylammoniumsulfat 50% (w/w) in wässriger Lösung
Tetrabutylammonium sulphate
CAS No.: 2472-88-0
Molecular Formula: [[CH3(CH2)3]4N]2SO4
Formula Weight: 580.06
Physical Form: Liquid
Odour: Unpleasant
MDL No.: MFCD00216632
Phase transfer catalyst, neutral pH
Formel:
C₃₂H₇₂N₂O₄S Siedepunkt: 84 °C Dichte: 1.01 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00216632 CAS-Nummer: 2472-88-0 EINECS: 219-593-4 |