3,4-Dichlorphenethylamin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
350800050 350800250
ACRO350800050EA 133 EUR
ACRO350800050 ACRO350800250
3,4-Dichlorphenethylamin 99%
3,4-Dichlorphenethylamin
Formel: C₈H₉Cl₂N
Siedepunkt: 280 °C
Dichte: 1.268 g/cm³
Flammpunkt: 110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00060617
CAS-Nummer: 21581-45-3
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5655 to 1.5675 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %