Ethanolamin Hydrochlorid 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Aminoethanol hydrochloride, 2-Hydroxyethylammonium Chloride, Monoethanolamine Hydrochloride, 2-Aminoethan-1-ol hydrochloride
217042500
217040010
ACRO217042500EA
63.5
EUR
ACRO217042500
ACRO217040010
Ethanolamin Hydrochlorid 99+%
Ethanolamin Hydrochlorid
Formel:
C₂H₈ClNO Molekulargewicht: 97.54 g/mol Schmelzpunkt: 84…86 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012892 CAS-Nummer: 2002-24-6 EINECS: 217-900-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light beige Crystals and/or agglomerates |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥99.0 % |