Tetrabutylammoniumfluorid 1 M in THF
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
201950050 201951000 201955000 201950025
ACRO201950050EA 31.1 EUR
ACRO201950050 ACRO201951000 ACRO201955000 ACRO201950025
Tetrabutylammoniumfluorid 1 M in THF
Tetrabutylammoniumfluorid
Formel: C₁₆H₃₆FN
Dichte: 0.887 g/cm³
Flammpunkt: –17 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00011747
CAS-Nummer: 429-41-4
EINECS: 207-057-2
UN-Nummer: 2924
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to amber to light green to brown Solution
Water ≤8 %
Titration with HClO4 0.90 to 1.10 M