4-Bromphenethylamin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-(4-Bromophenyl)ethylamine
183090010
183090050
ACRO183090010EA
44.7
EUR
ACRO183090010
ACRO183090050
4-Bromphenethylamin 98%
4-Bromphenethylamin
Formel:
C₈H₁₀BrN Molekulargewicht: 200.08 g/mol Siedepunkt: 63…72 °C (.2 mmHg) Dichte: 1.29 g/cm³ Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008189 CAS-Nummer: 73918-56-6 EINECS: 277-636-2 UN-Nummer: 2735 ADR: 8 III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5730 to 1.5750 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |