4-Chlor-7-nitrobenzofurazan 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
NBD chloride, 4-Chloro-7-Nitrobenz-2-Oxa-1,3-Diazole, NBD-Cl
172390010
172390050
172390250
ACRO172390010EA
29.9
EUR
ACRO172390010
ACRO172390050
ACRO172390250
4-Chlor-7-nitrobenzofurazan 98%
4-Chlor-7-nitrobenzofurazan
Formel:
C₆H₂ClN₃O₃ Schmelzpunkt: 96…99 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005808 CAS-Nummer: 10199-89-0 EINECS: 233-496-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 96 to 99 °C |
Sulfated ash | ≤0.1 % |
GC | ≥97.5 % |