5-Brom-2-thiophencarbaldehyd
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 5-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde
AC16665.1 AC16665.10 AC16665.50
MAYBAC16665.1EA 0 EUR
MAYBAC16665.1 MAYBAC16665.10 MAYBAC16665.50
5-Brom-2-thiophencarbaldehyd
5-Brom-2-thiophencarbaldehyd
Formel: C₅H₃BrOS
Molekulargewicht: 191.05 g/mol
MDL Number: MFCD00005432
CAS-Nummer: 4701-17-1
EINECS: 225-176-8