Galaktit 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Dulcitol, rel-(2R,3S,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol
117701000 117700250 117705000
ACRO117701000EA 86.1 EUR
ACRO117701000 ACRO117700250 ACRO117705000
Galaktit 99+%
Galaktit
Formel: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
Siedepunkt: 275…280 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 188…189 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064288
CAS-Nummer: 608-66-2
EINECS: 210-165-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 187 to 191 °C
Water ≤1.0 % (K.F.)
Solubility (3 % in water) Colorless
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Heavy metals (as Pb) ≤0.003 %
Insoluble matter ≤0.01 % (in dilute NH4OH)