4-(Dimethylamino)benzonitril 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
115780050 115780250
ACRO115780050EA 33.4 EUR
ACRO115780050 ACRO115780250
4-(Dimethylamino)benzonitril 95%
4-(Dimethylamino)benzonitril
Formel: C₉H₁₀N₂
Schmelzpunkt: 70…76 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001815
CAS-Nummer: 1197-19-9
EINECS: 214-819-8
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 76 °C
Titration with HClO4 ≥94 %
Stabilizer About 500 ppm Nitrocresol + Nitrophenol