4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzaldehyd
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
BTB03250.1
BTB03250.10
BTB03250.50
MAYBBTB03250.1EA
0
EUR
MAYBBTB03250.1
MAYBBTB03250.10
MAYBBTB03250.50
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzaldehyd
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzaldehyd
Formel:
C₉H₁₀O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006946 CAS-Nummer: 2233-18-3 EINECS: 218-774-5 |