3,4-Dimethylbenzaldehyd ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A15388.06
A15388.14
A15388.06EA
89.3
EUR
A15388.06
A15388.14
3,4-Dimethylbenzaldehyd ≥97%
3,4-Dimethylbenzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 5973-71-7
Molecular Formula: C9H10O
Formula Weight: 134.18
Refractive Index: 1.5510
Odour: Almond-like
Boiling Point: 226°
Beilstein Reference: 1634270
MDL No.: MFCD00016612
Formel:
C₉H₁₀O Siedepunkt: 226 °C Dichte: 1.017 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00016612 CAS-Nummer: 5973-71-7 EINECS: 227-770-2 |