α'-Brom-α,α,α-trifluor-m-xylol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-(Trifluoromethyl)benzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene, 3-(Bromomethyl)benzotrifluoride
Purity: 98%
CAS No.: 402-23-3
Molecular Formula: C8H6BrF3
Formula Weight: 239.04
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.4920
Odour: Pungent
Boiling Point: 67-69°/4mm
Beilstein Reference: 743243
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000395
Formel:
C₈H₆BrF₃ Siedepunkt: 67…69 °C (4 mmHg) Dichte: 1.565 Flammpunkt: 87 °C (188 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000395 CAS-Nummer: 402-23-3 EINECS: 206-938-9 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,II |