4-Brom-o-xylol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Bromo-1,2-dimethylbenzene
A14736.06 A14736.14 A14736.22
A14736.06EA 30.8 EUR
A14736.06 A14736.14 A14736.22
4-Brom-o-xylol ≥97%
4-Brom-o-xylol
Purity: 97% CAS No.: 583-71-1 Molecular Formula: C8H9Br Formula Weight: 185.07 Flash Point: 78°(172°F) Refractive Index: 1.5560 Boiling Point: 214-215° Beilstein Reference: 2040354 MDL No.: MFCD00000086
Formel: C₈H₉Br
Siedepunkt: 214…215 °C
Dichte: 1.370
Flammpunkt: 78 °C (172 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000071
CAS-Nummer: 583-71-1
EINECS: 209-518-3
UN-Nummer: 1701
ADR: 6.1,II