3-Brom-o-xylol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Bromo-2,3-dimethylbenzene
A15889.06
A15889.14
A15889.22
A15889.06EA
37.3
EUR
A15889.06
A15889.14
A15889.22
3-Brom-o-xylol ≥99%
3-Brom-o-xylol
Purity: 99%
CAS No.: 576-23-8
Molecular Formula: C8H9Br
Formula Weight: 185.07
Flash Point: 80°(176°F)
Refractive Index: 1.5600
Boiling Point: 212-214°
Beilstein Reference: 2077312
MDL No.: MFCD00000069
Formel:
C₈H₉Br Molekulargewicht: 185.06 g/mol Siedepunkt: 212…214 °C Dichte: 1.365 Flammpunkt: 80 °C (176 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000069 CAS-Nummer: 576-23-8 EINECS: 209-398-2 UN-Nummer: 1701 ADR: 6.1 II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...