4-tert-Butyl-1-(brommethyl)benzol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-(Bromomethyl)-4-(tert-butyl)benzene, 4-(tert-Butyl)benzylbromide
345500050
345500250
345501000
ACRO345500050EA
33.4
EUR
ACRO345500050
ACRO345500250
ACRO345501000
4-tert-Butyl-1-(brommethyl)benzol 97%
4-tert-Butyl-1-(brommethyl)benzol
Formel:
C₁₁H₁₅Br Siedepunkt: 90…94 °C (1.5 mmHg) Schmelzpunkt: 8…12 °C Dichte: 1.236 g/cm³ Flammpunkt: >109 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000180 CAS-Nummer: 18880-00-7 EINECS: 242-643-1 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5445 to 1.5465 (20°C, 589 nm) |
Titration Argentometric | ≥96.0 % |