α-Brom-o-xylol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Methylbenzyl bromide, alpha-Bromo-o-xylene
Purity: 98%
CAS No.: 89-92-9
Molecular Formula: C8H9Br
Formula Weight: 185.07
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.5750
Melting Point: 18-20°
Boiling Point: 216-217°
Beilstein Reference: 636333
Merck Reference: 14,10090
UN No.: 1701
MDL No.: MFCD00000174
Formel:
C₈H₉Br Siedepunkt: 216…217 °C Schmelzpunkt: 18…20 °C Dichte: 1.381 Flammpunkt: 82 °C (179 °F) Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00000174 CAS-Nummer: 89-92-9 EINECS: 201-951-6 UN-Nummer: 1701 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,10090 |